missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TCF7L1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | TCF7L1 |
|---|---|
| Concentración | 0.36 mg/mL |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16833194
|
Proteintech
14519-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16823194
|
Proteintech
14519-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This gene encodes a member of the T cell factor/lymphoid enhancer factor family of transcription factors. These transcription factors are activated by beta catenin, mediate the Wnt signaling pathway and are antagonized by the transforming growth factor beta signaling pathway. The encoded protein contains a high mobility group-box DNA binding domain and participates in the regulation of cell cycle genes and cellular senescence.Especificaciones
| TCF7L1 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Rat, Human, Mouse | |
| Q9HCS4, Q9Z1J1 | |
| 21415, 312451, 83439 | |
| TCF7L1 Fusion Protein Ag5983 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| TCF7L1 |
| 0.36 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| HMG box transcription factor 3, TCF 3, TCF3, TCF7L1, Transcription factor 7 like 1 | |
| Tcf7l1 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto