missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TCF7L1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16833194 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16833194 20 μL 20 microlitros
16823194 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16833194

Marca: Proteintech 145191AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This gene encodes a member of the T cell factor/lymphoid enhancer factor family of transcription factors. These transcription factors are activated by beta catenin, mediate the Wnt signaling pathway and are antagonized by the transforming growth factor beta signaling pathway. The encoded protein contains a high mobility group-box DNA binding domain and participates in the regulation of cell cycle genes and cellular senescence.

Especificaciones

Antígeno TCF7L1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.36 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica TCF7L1
N.º de referencia del gen Q9HCS4, Q9Z1J1
Alias de gen HMG box transcription factor 3, TCF 3, TCF3, TCF7L1, Transcription factor 7 like 1
Símbolos de los genes Tcf7l1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno TCF7L1 Fusion Protein Ag5983
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 21415, 312451, 83439
Especies diana Rat, Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.