Learn More
TCEA1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 17825-1-AP-20UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16817824
  • 140.00€ / 20 microlitros
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
TCEA1 gene ontology annotations related to this gene include regulation of transcription, DNA-templated; transcription, DNA-templated.
Especificaciones
Especificaciones
TCEA1
Polyclonal
Unconjugated
TCEA1
GTF2S, SII, SII TFIIS, TCEA, TCEA1, TF2S, TFIIS
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
21399, 362479, 6917
-20°C
Liquid
Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.28 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P10711, P23193, Q4KLL0
Tcea1
TCEA1 Fusion Protein Ag12199
20 μL
Primary
Mouse, Rat, Human