Learn More
HUBER Refrigerador de inmersión TC45E-F
Para muchas aplicaciones, los refrigeradores de inmersión son también una alternativa ecológica a la refrigeración por agua de red. Los refrigeradores de inmersión TC son adecuados para uso sin supervisión, para tareas de refrigeración que requieren refrigeración continua o como variante con control de temperatura y una sonda Pt100.
Marca:  HUBER 3003.0004.99
Detalles adicionales : Peso : 16.00000kg
Código de producto. 10409573
  • 4251.87€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Refrigerador de inmersión TC45E-F con bobina de evaporador flexible y refrigerante natural
  • Intervalo de temperatura: De -45 °C a 100 °C
  • Capacidad de refrigeración (0 °C): 0,24kW
  • Capacidad de refrigeración (-40 °C): 0,05kW
  • Fuente de alimentación: De 208 a 240 V 1∼/2∼ 50/60 Hz
Especificaciones
Especificaciones
De -45 °C a +100 °C
TC45E-F
208/240 V