Learn More
TBX3 Monoclonal Antibody (OTI8H5), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
242.00€ - 540.87€
Especificaciones
| Antígeno | TBX3 |
|---|---|
| Clon | OTI8H5 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17545004
|
Origene Technologies
TA811202S |
30 μL |
242.00€
30 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17525004
|
Origene Technologies
TA811202 |
100 μL |
540.87€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
TBX3 Monoclonal antibody specifically detects TBX3 in Human samples. It is validated for Western BlotEspecificaciones
| TBX3 | |
| 1 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| O15119 | |
| IgG1 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles |
| OTI8H5 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| 6926 | |
| Primary |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto