Learn More
TBX3 Monoclonal Antibody (OTI8H5), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17545004
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17545004 30 μL 30 microlitros
17525004 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 17545004
Marca: Origene Technologies TA811202S
Mouse Monoclonal Antibody
TBX3 Monoclonal antibody specifically detects TBX3 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Antígeno TBX3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI8H5
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica Tbx3
N.º de referencia del gen O15119
Alias de gen bladder cancer related protein XHL; D5Ertd189e; T-box 3; T-box 3 (ulnar mammary syndrome); T-box protein 3; T-box transcription factor TBX3; TBX3; TBX3-ISO; UMS; XHL
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 244-481 of human TBX3 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6926
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1