Learn More
TAX1BP3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | TAX1BP3 |
|---|---|
| Concentración | 0.47 mg/mL |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16858943
|
Proteintech
11692-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16848943
|
Proteintech
11692-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
May regulate a number of protein-protein interactions by competing for PDZ domain binding sites. Binds CTNNB1 and may thereby act as an inhibitor of the Wnt signaling pathway. Competes with LIN7A for KCNJ4 binding, and thereby promotes KCNJ4 internalization. May play a role in the Rho signaling pathway. May play a role in activation of CDC42 by the viral protein HPV16 E6.Especificaciones
| TAX1BP3 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse, Rat | |
| O14907, Q4QQV1, Q9DBG9 | |
| 30851, 360564, 76281 | |
| TAX1BP3 Fusion Protein Ag2306 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| TAX1BP3 |
| 0.47 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| Tax interaction protein 1, Tax1 binding protein 3, TAX1BP3, TIP 1, TIP1 | |
| TAX1BP3 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |