Learn More
TAX1BP3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16848943 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16848943 150 μL 150 microlitros
16858943 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 16848943
Marca: Proteintech 116921AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
May regulate a number of protein-protein interactions by competing for PDZ domain binding sites. Binds CTNNB1 and may thereby act as an inhibitor of the Wnt signaling pathway. Competes with LIN7A for KCNJ4 binding, and thereby promotes KCNJ4 internalization. May play a role in the Rho signaling pathway. May play a role in activation of CDC42 by the viral protein HPV16 E6.
Especificaciones
Antígeno TAX1BP3
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.47 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica TAX1BP3
N.º de referencia del gen O14907, Q4QQV1, Q9DBG9
Alias de gen Tax interaction protein 1, Tax1 binding protein 3, TAX1BP3, TIP 1, TIP1
Símbolos de los genes TAX1BP3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno TAX1BP3 Fusion Protein Ag2306
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 30851, 360564, 76281
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG