missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TAX1BP3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16858943 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16858943 20 μL 20 microlitros
16848943 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16858943

Marca: Proteintech 116921AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

May regulate a number of protein-protein interactions by competing for PDZ domain binding sites. Binds CTNNB1 and may thereby act as an inhibitor of the Wnt signaling pathway. Competes with LIN7A for KCNJ4 binding, and thereby promotes KCNJ4 internalization. May play a role in the Rho signaling pathway. May play a role in activation of CDC42 by the viral protein HPV16 E6.

Especificaciones

Antígeno TAX1BP3
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.47 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica TAX1BP3
N.º de referencia del gen O14907, Q4QQV1, Q9DBG9
Alias de gen Tax interaction protein 1, Tax1 binding protein 3, TAX1BP3, TIP 1, TIP1
Símbolos de los genes TAX1BP3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno TAX1BP3 Fusion Protein Ag2306
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 30851, 360564, 76281
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.