Learn More
Thermo Scientific™ Filtros de PES (poliétersulfona) para jeringas Target2™
Garantice unos extractos de muestra más limpios al retirar los materiales que interfieren y reducir las partículas antes de la inyección con estos filtros de jeringa de PES (polietersulfona) resistentes.
173.22€ - 242.95€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Las carcasas de los filtros de jeringa de polipropileno Target cumplen los requisitos de 21 CFR 177.1520. |
---|---|
Desechables | Sí |
Material | Poliestersulfona (PES) |
Material (membrana) | Poliestersulfona (PES) |
Esterilidad | No estéril |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10210905
|
Thermo Scientific™
F2500-14 |
30 mm | 0,45 μm |
240.70€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10290855
|
Thermo Scientific™
F2500-17 |
30 mm | 0,2 μm |
242.95€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10446684
|
Thermo Scientific™
F2513-14 |
17 mm | 0,45 μm |
173.22€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10017364
|
Thermo Scientific™
F2513-17 |
17 mm | 0,2 μm |
184.46€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Añadir un paso de filtración de jeringa antes de la inyección no solo ayuda a garantizar resultados más uniformes y fiables; También ayuda a proteger instrumentos delicados y prolonga la vida de la columna.Disponibles en tamaños y tipos de membrana para satisfacer cualquier necesidad de aplicación, los filtros de jeringa Thermo Scientific™ Target2™ proporcionan extractos de muestra más limpios al eliminar materiales que interfieren y partículas finas. Los filtros de jeringa de PES (polietersulfona) Target2 se utilizan para la cromatografía de iones, la filtración de cultivo de tejidos y la filtración de proteínas y ácidos nucleicos, así como para la filtración de líquidos a alta temperatura.
Los filtros de jeringa Target2 son la opción ideal para uso general en el laboratorio. Resistentes y fiables, ofrecen un excelente nivel de rendimiento a un atractivo precio.Rendimiento excepcional
- Las membranas y carcasas con bajos volúmenes de soluciones extraíbles aseguran que ningún contaminante del filtro se añadirá a su muestra
- Rendimiento probado en condiciones reales de HPLC
- Los productos de 30 mm tienen una presión nominal de hasta 120 psi
- Las carcasas están fabricadas de resinas de polipropileno resistentes y con bajos volúmenes de soluciones extraíbles específicamente seleccionadas para una gran compatibilidad con matrices de muestras comunes para HPLC.
- Puede filtrar soluciones a temperaturas de hasta 100 °C
- Los filtros de jeringa se pueden esterilizar en autoclave a 125 °C durante 15 minutos.
- Conexión hembra tipo Luer-Lock mejorada que impide las fugas; la conexión de salida es una conexión macho tipo Luer-Slip de tamaño estándar para una cómoda recogida del filtrado.
- Se presentan en paquetes a granel de 100 unidades y no están envueltos individualmente.
Especificaciones
Las carcasas de los filtros de jeringa de polipropileno Target cumplen los requisitos de 21 CFR 177.1520. | |
Poliestersulfona (PES) | |
No estéril | |
Grado médico, resistente a los disolventes, polipropileno virgen | |
Target2 |
Sí | |
Poliestersulfona (PES) | |
IC, SPE | |
No | |
Filtro de jeringa |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.