Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human Diabetes
La placa de 96 pocillos de andrógenos humanos con matriz TaqMan™ contiene 44 ensayos de genes asociados a la diabetes y 4 ensayos de genes candidatos de control endógeno.Los ensayos están por duplicado en la placa.
Marca: Applied Biosystems™ 4414086
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
Descripción
The panel of assays in this plate targets genes that regulate the expression of insulin in the pancreatic ? cells, as well as genes which play a role in insulin resistance. Additional genes on the panel include transcription factors, signal transduction proteins, transporters, and receptors associated with diabetes. Also on the panel are genes associated with obesity and maintenance of blood sugar levels. Gene Signature Plates are 96-well plates that are pre-configured with the most appropriate TaqMan Gene Expression Assays for a specific biological process, pathway, or disease state. Each plate contains predefined assays and endogenous controls dried-down in the wells, ready for accurate assessment of an entire gene signature in one simple experiment.
TaqMan Array Plates contain the same TaqMan Gene Expression Assays that have been available for years in a dried, 96-well format. Tests have found no difference in performance between TaqMan Assays supplied in the traditional format and assays dried into a TaqMan Array Plate.
Ideal for projects such as validation of microarray and RNAi data, and pathway studies, the plates include enough TaqMan Assay in each well for one 20μL reaction.
Each pack of TaqMan™ Array Plates is shipped with a CD containing the plate map along with details of each TaqMan Assay. This information is imported into the real-time PCR instrument to enable proper labeling of data and easy access to Assay ID numbers for simple reordering.
- Asequible; pedido mínimo de tres placas; ideal para proyectos pequeños, medianos o grandes.
- Entrega rápida; en su laboratorio en cuestión de días.
- Prácticos; los juegos de sondas TaqMan™ y cebador para PCR seca se suministran en una placa de 96 pocillos; solo tiene que añadir la mezcla maestra y la muestra
- Las placas de matriz TaqMan se han optimizado para su uso con la mezcla maestra de expresión génica TaqMan, pero también son compatibles con la mezcla maestra de PCR universal TaqMan.
- Para los estudios que utilizan células cultivadas, las placas de matriz TaqMan también son compatibles (y recomendadas) con el kit TaqMan Gene Expression Cells-to-Ct™.
- Las placas de matriz TaqMan deben procesarse en un instrumento de PCR en tiempo real con capacidad de placa de 96 pocillos.
- Las placas se han validado para su uso en sistemas de PCR en tiempo real Applied Biosystems™ 7000, 7300, 7500 y 7900HT Fast con bloques de 96 pocillos estándar, condiciones de ciclos de PCR estándar y reacción de 20 μl.
Especificaciones
Cada pocillo de placa de matriz TaqMan™ contiene un solo ensayo TaqMan™ para una reacción de 20µ l. Las placas se pueden almacenar a temperatura ambiente o a 4° C. | |
placa de 96 pocillos | |
MGB (Minor Groove Binder) (3'), Quencher no fluorescente (3'), FAM (5') | |
TaqMan™ | |
Endocrinología, vías relacionadas con biomarcadores | |
Expresión génica |
Secado | |
Estándar | |
FAM | |
Estándar | |
Humano | |
1 reacción de 20 μl |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.