Learn More
MP Biomedicals™ Pol. a granel Taq
Aplicaciones para ciencias de la vida
Marca: MP Biomedicals™ 11EPTQA105
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Preparado para el etiquetado CE IVD de aplicaciones clínicas
Especificaciones
Pol. a granel Taq | |
5 x 1000 U | |
5 u/μl | |
ADN polimerasa Taq, tampón estándar 10X con Mg, tampón estándar 10X sin Mg, 25 mM de MgCl2 |
For Resaerch Use Only