Learn More
MP Biomedicals™ Taq CORE Kit 25
Supplied with standard reaction buffers
Marca: MP Biomedicals™ 11EPTQK25L
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Includes: ADN polimerasa Taq (5U/μl), tampón estándar 10X con Mg, tampón estándar 10X sin Mg, 25 mM de MgCl2, mezcla de dNTP de 25 mM
Especificaciones
ADN polimerasa Taq (5U/μl), tampón estándar 10X con Mg, tampón estándar 10X sin Mg, 25 mM de MgCl2, mezcla de dNTP de 25 mM. Almacenar a -20°C | |
5 x 1000 U | |
PCR estándar |