Learn More
Thermo Scientific™ Células Tango™ MTNR1A-bla U2OS
Las células Tango™ MTNR1A-bla U2OS contienen el receptor 1A de melatonina (MTNR1A) humano vinculado al sitio de proteasas TEV y al factor de transcripción Gal4-VP16 integrado de forma estable en la línea celular parental Tango™ GPCR-bla U2OS.
Marca: Thermo Scientific™ K1669
Descripción
Esta línea celular parental expresa de forma estable una proteína de fusión de proteasa de la arrestina beta/TEV y el gen indicador de betalactamasa (bla) bajo control de un elemento de respuesta de UAS.
Las células Tango™ MTNR1A-bla U2OS se han validado funcionalmente para las concentraciones del factor Z' y EC50 de ligandos establecidos. Además, las células Tango™ MTNR1A-bla U2OS se han probado para determinar el rendimiento del ensayo en condiciones variables. Estos datos se encuentran en el resumen de rendimiento del ensayo y validación para cada producto.
Especificaciones
NM_005958.3 | |
Células divisoras | |
Cola nativa | |
MTNR1A | |
GeneBLAzer™ | |
Punto final | |
MTNR1A | |
Tango™ |
Selección de arrestina beta basada en células | |
Células K1669 Tango™ MTNR1A-bla U2OS (El kit de carga LiveBLAzer™-FRET BG, la solución D y otros materiales se solicitan por separado; consulte el protocolo). Incluye: • Células Tango™ MTNR1A-bla U2OS • Protocolo de ensayo Tango™ MTNR1A-bla U2OS • Certificado de análisis Las células Tango™ MTNR1A-bla U2OS se envían en hielo seco y deben almacenarse en nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción. |
|
Fluorescente | |
Origen del clon unicelular | |
GPCR (receptores acoplados a proteína G) | |
BLA (betalactamasa) | |
U2OS | |
GPCR |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.