Learn More
Invitrogen™ Células Tango™ HTR1D-bla U2OS
Células Tango™ HTR1D-bla U2OS
Marca: Invitrogen™ K1524
Detalles adicionales : Peso : 0.00900kg
Descripción
Las células Tango™ HTR1D-bla U2OS contienen el receptor de la 5-Hidroxitriptamina (Serotonina) 1D (HTR1D) humano ligado a un sitio de proteasa TEV y un factor de transcripción Gal4-VP16 integrado de forma estable en la línea de células parentales Tango™ GPCR-bla U2OS. Esta línea de células parentales expresa de manera estable una proteína de fusión de beta-arrestina⁄proteasa TEV y el gen indicador de beta-lactamasa (bla) bajo el control de un elemento de respuesta UAS.Las células Tango™ HTR1D-bla U2OS han sido funcionalmente validadas para las concentraciones de Z' y CE50 de los ligandos establecidos. Además, las células Tango™ HTR1D-bla U2OS han sido probadas para determinar el rendimiento del ensayo en condiciones variables. Estos datos se encuentran en el resumen de rendimiento del ensayo y validación para cada producto.
Especificaciones
Nitrógeno líquido | |
Fluorescente | |
Células Tango™ HTR1D-bla U2OS (kit de carga LiveBLAzer™-FRET B/G, solución D y otros materiales se requieren por separado; consulte el protocolo). Incluye: Células Tango™ HTR1D-bla U2OS, protocolo de ensayo Tango™ HTR1D-bla U2OS, certificado de análisis | |
U2 |
Células Tango™ HTR1D-bla U2OS,2 × 106 células, línea de células U2OS, método de detección fluorescente, objetivo quimiomodulable GPCR, indicador BLA (beta-lactamasa), almacenamiento en nitrógeno líquido | |
Farmacología y biofarmacología, descubrimiento y desarrollo de fármacos, identificación y validación de objetivo y potencial, biología de receptores acoplados a la proteína G, ensayos celulares con indicadores GPCR | |
2 x 106 células | |
Células Tango™ HTR1D-bla U2OS |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.