Learn More
Talco, puro, polvo fino, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
Especificaciones
Punto de fusión | 800°C |
Color | Blanco |
Forma física | Sólido en polvo |
Cantidad | 1 kg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 379.28g/mol |
Envase | Jarra de plástico para polvo |