Learn More
Talc, Powder, Multi-Compendial, J.T. Baker™
138.70 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Talc |
Envase | Frasco de polietileno |
Cantidad | 500 g |
Grado | Multicomponente |
Forma física | Polvo |