Learn More
TAF6L Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | TAF6L |
---|---|
Concentración | 0.21 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16815064
|
Proteintech
15745-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16805064
|
Proteintech
15745-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
In eukaryotic systems, the process of initiating transcription from protein-coding genes requires the presence of RNA polymerase II and a broad family of auxiliary transcription factors. TFIID is a general transcription factor that initiates preinitiation complex assembly through direct interaction with the TATA promoter element. Functioning as a multisubunit complex consisting of a small TATA-binding polypeptide and other TBP-associated factors (TAFs), TFIID mediates promoter responses to various transcriptional activators and repressors. TAF6L, also known as PAF65A, is a 622 amino acid nuclear protein that functions as part of the PCAF (p300/CBP-associated factor) histone acetylase complex.Especificaciones
TAF6L | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human, Rat | |
Q8R2K4, Q9Y6J9 | |
10629, 225895, 309194 | |
TAF6L Fusion Protein Ag8180 | |
Primary | |
-20°C | |
TAF6L |
0.21 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
PAF65 alpha, PAF65A, TAF6L | |
TAF6L | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |