Learn More
Invitrogen™ Tinción de células muertas SYTOX™ Red, para excitación de 633 o 635 nm
Un indicador de células muertas sencillo y de un solo paso cuantitativo para su uso con citómetros de flujo equipados con láser rojo.
Marca: Invitrogen™ S34859
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- Un indicador de células muertas sencillo y de un solo paso cuantitativo para su uso con citómetros de flujo equipados con láser rojo
- El colorante para células muertas SYTOX™ Red es un colorante de ácido nucleico de alta afinidad que penetra con facilidad en las células con membranas plasmáticas comprometidas, pero que no llega hasta las membranas celulares no afectadas
- Después de un corto periodo de incubación con el colorante SYTOX™ Red, los ácidos nucleicos de las células muertas presentan una fluorescencia de color rojo brillante cuando se excita con láser rojo de 633 o 635 nm
- El colorante para células muertas SYTOX™ Red es distinto de otras sondas de células muertas como 7-AAD y PI, que se excitan con 488 nm
- La emisión de SYTOX Red se limita a un canal con un solapamiento espectral mínimo
- Esto libera eficazmente todos los canales de la línea de láser de 488 nm
- Se suministra como solución de 5 µM en dimetilsulfóxido (DMSO)
Especificaciones
Impermeable | |
5 μM | |
Tinción de células muertas SYTOX Red, para excitación de 633 o 635 nm | |
Ensayo de viabilidad | |
Tinción de células muertas | |
658 nm | |
Solución | |
SYTOX™ | |
Temperatura ambiente | |
Nucleicos, ácidos nucleicos |
Rojo | |
Contiene 1 vial de tinción de células muertas rojo SYTOX™ (solución de 5 μM en DMSO). Almacenar en el congelador (de -5 °C a -30 °C) y proteger de la luz. |
|
Fluorescencia | |
Citómetro de flujo | |
SYTOX™ Rojo | |
640 nm | |
Tubo(s) | |
1000 ensayos | |
DMSO (dimetilsulfóxido) |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.