Learn More
Hamilton™ Agujas de jeringas
The gas-tight version of the original 700 series syringes.
Marca: Hamilton™ 201550
Detalles adicionales : Peso : 0.03700kg
Descripción
- Ideal para dispensar volúmenes de 1 hasta 500 μl
- Una variedad de volúmenes, longitudes y calibres disponibles
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
1710 | |
100 μl |
Aguja de jeringa | |
1 unidad |