Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios para el sistema de interfaz de GC-MS SWAP-IT™
Encuentre la tuerca y el empalme adecuados para su uso con el potente sistema de interfaz GC-MS Thermo Scientific™ SWAP-IT™.
Marca: Thermo Scientific™ 290SG004
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Encuentre la tuerca y el empalme adecuados para su uso con el potente sistema de interfaz GC-MS Thermo Scientific™ SWAP-IT™.
- El capilar de transferencia de acero inoxidable robusto y desactivado especialmente proporciona una interfaz entre la columna analítica y el detector MS
- La pequeña identificación del capilar de transferencia garantiza que la exposición al aire y al agua se reduzca al mínimo durante la desconexión de la columna analítica
- El sistema funciona sin el requisito de flujo de gas adicional de purga/compensación
- Las conexiones apretadas con los dedos facilitan y agilizan el intercambio de la columna analítica sin necesidad de herramientas
- Incluye conexiones apretadas con los dedos para el inyector S/SL para proporcionar una solución completa apretada con los dedos
Especificaciones
Tuerca de línea de transferencia | |
Tuerca de línea de transferencia | |
1 unidad | |
Sistema de interfaz GCMS SWAP-IT para instrumentos Agilent |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.