Learn More
3M™ Swab-Sampler
Convenient and quick collection device for environmental sampling and testing over small surface areas.
Brand: 3M™ 7000053817
Additional Details : CAS : 7732-18-5 Peso : 0.34500kg
Description
- Listo para su uso para el análisis de patógenos en muestras ambientales.
- El hisopo llega a las esquinas y a las zonas de difícil acceso para aumentar la precisión.
- Su cómodo diseño ayuda a mejorar la uniformidad del muestreo de tecnología a tecnología y de planta a planta.
- Los frascos tienen un amplio espacio de cabeza para la adición de la muestra y el vortex.
- Hisopo y vial autónomos para aumentar la productividad y la eficacia.
Specifications
10 ml de caldo Letheen | |
100 | |
Hisopo |