Learn More
SVL™ Wide Neck Reaction Vessels
Cylindrical and round bottom
Marca:  SVL 296-80
Detalles adicionales : Peso : 3.39000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15537700
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Manufactured from borosilicate glass for high resistance to chemical attack and thermal shock
  • With 100mm wide neck to accept SVL™ lids and sealing ring
Especificaciones
Especificaciones
10 L
SVL™ lids and sealing ring
Reaction vessel
Wide
Borosilicate Glass
325 mm
Spherical
279 mm