Learn More
Pinzas articuladas metálicas Rotulex™
Clips de metal de carga por resorte. Las pinzas articuladas metálicas Rotulex™ están diseñadas para asegurar los sistemas de instrumentales de vidrio Rotulex™ correspondientes con juntas de rótula.
Marca: SVL RC64
836.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.19000kg
Descripción
- Aptos para trabajos a altas temperaturas
- El sistema incluye junta de rótula macho, junta tórica revestida de PTFE y junta de copa hembra que se aseguran con la abrazadera de unión
- Los componentes se piden por separado
- Disponibles en diversos tamaños
Especificaciones
Pinzas de unión | |
metálica | |
Sistema de uniones esféricas Rotulex™ | |
Calibre aproximado: 40 mm |