Learn More
Rodamientos de agitación SVL™ para ejes de agitador SVL™
Diseñados para ser compatibles con ejes de agitador SVL™ con superficies de vidrio esmerilado.
Marca: SVL 588-07
Detalles adicionales : Peso : 0.06000kg
Descripción
- Vidrio de borosilicato completo con accesorios
- Prensaestopas fabricados de polímero a base de PTFE que es autolubricante y resistente a la corrosión
- Dos tipos disponibles: Con rosca SVL™ para permitir la conexión a matraces SVL™, con cono de vidrio esmerilado Quickfit™ para permitir la conexión a matraces Quickfit™
Especificaciones
Eje de agitador SVL™ | |
Cono de vidrio esmerilado QuickFit™ para permitir la conexión al matraz Quickfit™ | |
19/26 |