Learn More
3M™ Proteína de superficie Plus
Método sencillo, rápido y fiable para comprobar la eliminación de residuos de proteínas tras la limpieza e identificar rápidamente la contaminación.
Marca:  3M™ 7000086286
Detalles adicionales : CAS : 7732-18-5 Peso : 0.34500kg
Código de producto. 17283734
  • 374.18€ / 50 tests
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Ayuda a reducir el riesgo de un incidente de seguridad alimentaria.
  • Detecta tan solo 50 µg de proteína en superficies y en la solución.
  • Comprueba la presencia de proteínas para verificar la eficacia de la limpieza.
Especificaciones
Especificaciones
50/caja
Hisopo de prueba
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • X50 Clean-Trace Surface Protein Plus test - PRO50
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: copper sulphate pentahydrate