Learn More
Kimberly-Clark™ Paños de microfibra para preparación de superficies Kimtech™
Tienda Kimberly-Clark Professional ProductosDescripción
- Toallita de alto rendimiento.
- Pulido en seco, preparación de superficies.
- Paños de uso repetido.
- Adecuado para el transporte y la fabricación.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Paño de microfibra para la preparación de superficies |
| Longitud (imperial) | 8.267 in. |
| Longitud (métrico) | 40.5 cm |
| Anchura (imperial) | 8.267 in |
| Anchura (métrico) | 21 cm |
| Material | Papel |
| Color | Azul |
| Desechables | Reusable |
| Dimensiones (L x An) | 40 x 40 cm |
| Cantidad de embalaje | 25/paq. |
| Mostrar más |