Learn More
Thermo Scientific™ Microviales de alta recuperación con tapón de rosca de vidrio de 1,7 ml SureSTART™ para muestras de <2 ml, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 2
Utilice los microviales con rosca de vidrio de alta recuperación de 1,7 ml SureSTART™ para aplicaciones de alto rendimiento a fin de maximizar el volumen de inyección al analizar muestras de menos de 2 ml.
167.08€ - 7539.31€
Especificaciones
Material | Vidrio transparente |
---|---|
Tamaño de la abertura (métrico) | 9mm |
Volumen residual (métrico) | 4 µl |
Estilo de la base | Alta recuperación, fondo en V |
Línea de productos | SureSTART nivel 2 |
Código de producto | Marca | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17313903
|
Thermo Scientific™
6ASV9-V1 |
100/paq. |
167.08€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17323903
|
Thermo Scientific™
6ASV9-V1F |
5000/paq. |
7539.31€
paquete de 5000 |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17333903
|
Thermo Scientific™
6ASV9-V1T |
1000/paq. |
1587.22€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Elija los microviales con rosca de vidrio de alta recuperación de 1,7 ml Thermo Scientific™ SureSTART™ para maximizar el volumen de inyección de muestras de <2 ml en aplicaciones de alto rendimiento. Con unas dimensiones de 12 x 32 mm, estos microviales tienen un depósito cónico interno que proporciona un volumen utilizable total de 1,5 ml y un volumen residual de 4 µl. Los viales de nivel de rendimiento 2 garantizan unos datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido en aplicaciones de alto rendimiento mediante GC, HPLC/UHPLC y sistemas de MS de cuadrupolo simple o triple. Utilice viales de nivel 2 para aplicaciones de control de aseguramiento y control de la calidad rutinarias, donde los niveles de analitos son alcanzables o cercanos al nivel de detección del método. Tienen un contenido muy bajo de metales, extraíbles y lixiviables, y se ajustan a las normas más estrictas para cumplir los requisitos normativos. Estos viales cuentan con certificado con especificación para garantizar sus dimensiones físicas y la compatibilidad con el muestreador automático.
Características
- Cumple con todos los requisitos de las farmacopeas de EE. UU., la UE y Japón
- Utilice septos y tapones de rosca Thermo Scientific de 9 mm para sellar este vial
- Compre al por mayor para ahorrar más
Viales de rendimiento de nivel 2: para aplicaciones de alto rendimiento
- Adecuados para aplicaciones de GC, HPLC/UHPLC y espectrometría de masas (MS)
Certificación de especificación
- Todos los viales Thermo Scientific SureSTART se verifican dimensionalmente
- Inspeccionados mediante inspección óptica y de medidores automatizada para garantizar las dimensiones y tolerancias críticas
- Uniformes y sin defectos
Lote trazable
- 100 % trazable a lo largo del proceso de fabricación
- Certificado de conformidad disponible por número de lote previa solicitud
Acerca de los viales, tapones, insertos y kits Thermo Scientific SureSTART
Los viales y tapones SureSTART están disponibles en tres niveles de rendimiento. Ahora puede elegir los productos que mejor se adapten a sus necesidades analíticas, de rendimiento o presupuestarias.
- Los viales y tapones de nivel 1 están indicados para aplicaciones diarias y son adecuados para aplicaciones de aseguramiento y control de calidad mediante detectores de núcleo.
- Los viales, tapones, insertos y kits de nivel 2 son para aplicaciones de alto rendimiento. Estos viales tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para proporcionar datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.
- Los viales, tapones, insertos y kits de nivel 3 están indicados para aplicaciones de alto rendimiento. Utilice el nivel 3 para las muestras y analitos más valiosos propensos a la adsorción de vidrio para ofrecer unos resultados coherentes y reproducibles para los análisis más exigentes.
Especificaciones
Vidrio transparente | |
4 µl | |
SureSTART nivel 2 | |
Tapón roscado | |
Certificación de especificación | |
Sí |
9mm | |
Alta recuperación, fondo en V | |
1,7 mL | |
32 mm | |
Microvial de vidrio de rosca de alta recuperación de 1,7 ml, nivel 2 | |
1,3 mL |