Learn More
Fisherbrand™ Puntas de pipeta para especialidades SureOne™, con filtro
Elija entre una longitud extendida o un orificio de gran tamaño, estéril o no estéril. Las puntas de pipeta especializadas Fisherbrand™ filtradas están certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa y ADN.
Marca: Fisherbrand™
49.22 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23291" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.35000kg
Descripción
- Hay disponibles formatos de puntas de longitud extendida y de orificio grande
- Los artículos no estériles se han certificado como libres de ARNasa/ADNasa y ADN
- Los productos estériles se esterilizan mediante irradiación con haces de electrones y cuentan con certificación de ausencia de ARNasa/ADNasa, pirógenos, contaminación microbiana, inhibidores de la PCR* y endotoxinas.
- Compatible con la mayoría de marcas de puntas de pipeta populares (ajuste óptimo con pipeta Fisherbrand Elite™)
Especificaciones
20 μl a 200 μl | |
Estéril | |
50 mm | |
Retención baja | |
Orificio amplio/genómicas | |
Sure OneTM |
Con filtro | |
Transparente | |
ADNasa, ARNasa, ATP, biocarga, inhibidor de PCR, endotoxinas y sin pirógenos | |
Gradilla | |
No |