Learn More
Invitrogen™ Membranas y filtro precortados SureLock™ Tandem Midi, 0,45 μm, PVDF
Los filtros y membranas Midi Invitrogen Surelock Tandem, 0,45 μm, PVDF, tienen excelentes propiedades de unión para la transferencia de Western, ensayos de dot-blot y secuenciación de proteínas.
Marca: Invitrogen™ STM2006
Detalles adicionales : Peso : 2.26000kg
Descripción
El tamaño de poro de 0,45 µm hace que estas membranas sean ideales para la transferencia de proteínas >de 10 kDa. Las dimensiones (8,6 x 14 cm) de estos sándwiches de papel de filtro y membrana PVDF son ideales para la transferencia en húmedo de geles Invitrogen midi mediante el módulo Surelock Tandem Midi Blot. Los sándwiches de papel de filtro y membrana de tamaño de poro de 0,45 µm se suministran convenientemente en paquetes de 20.
Características:
- Membrana: difluoruro de polivinilideno (PVDF)
- Grosor del papel del filtro: 0,8 mm
- Características de la nueva sonda: sí
- Preactivación: necesaria con alcohol al 100 % (metanol, etanol o isopropanol)
- Compatibilidad: compatibles con las condiciones de transferencia y los métodos de detección más utilizados, como tinción, quimioluminiscencia y radiomarcado
- Durabilidad: compatible con la mayoría de disolventes orgánicos, ácidos y bases suaves
- Dimensiones: 8,6 x 14 cm
Especificaciones
20 membranas y filtros precortados, 0,45 µm, sándwich PVDF | |
Membrana de PVDF | |
Contiene 20 sándwiches de filtro y membrana precortada (0,45 µm, PVDF) | |
SureLock™ |
Sándwich | |
0,45 μm | |
Media, 14 cm x 8,6 cm |