Learn More
Invitrogen™ Membranas y filtro precortados SureLock™ Tandem Midi, 0,45 μm, nitrocelulosa
Código de producto. 17179695
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
Media, 14 cm x 8,6 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensions (LxW) unitSize
17179695 Media, 14 cm x 8,6 cm cada uno
1 options
Código de producto. 17179695
Marca: Invitrogen™ STM2008
Los filtros y membranas precortadas Invitrogen Surelock Tandem Midi, 0,45 μm, nitrocelulosa, son membranas de alta calidad ideales para proteínas de transferencia y ácidos nucleicos.
El tamaño de poro de 0,45 µm es ideal para la transferencia de la mayoría de las proteínas (> 20 kDa) y los ácidos nucleicos (> 300 pb). Las dimensiones (8,6 x 14 cm) de estos sándwiches de papel de filtro y membrana de nitrocelulosa son ideales para la transferencia en húmedo de geles Invitrogen midi mediante el módulo Surelock Tandem Midi Blot. Los sándwiches de papel de filtro y membrana de tamaño de poro de 0,2 µm se suministran convenientemente en paquetes de 20.
Características:
  • Membrana: Nitrocelulosa 100 % pura
  • Grosor del papel del filtro: 0,8 mm
  • Características de la nueva sonda: sí
  • Interacciones de unión: hidrófobas y electrostáticas
  • Compatibilidad: compatibles con las condiciones de transferencia y los métodos de detección más utilizados, como la tinción, la inmunodetección, la quimioluminiscencia, la fluorescencia y el radiomarcaje
  • Dimensiones: 8,6 x 14 cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 20 Membranas y filtros precortados, 0,45 µm, sándwich de nitrocelulosa
Formato Sándwich
Material Nitrocelulosa
Tamaño de poro 0,45 μm
Contenido y almacenamiento Contiene 20 sándwiches de filtro y membrana precortada (0,45 µm, nitrocelulosa)
Dimensions (LxW) Media, 14 cm x 8,6 cm
Línea de productos SureLock