Learn More
Invitrogen™ Tapa de repuesto para depósito de gel SureLock™ Tandem Midi
Esta tapa es una pieza de repuesto para el depósito de gel Midi Surelock Tandem
Marca: Invitrogen™ STM1002
Detalles adicionales : Peso : 2.00000kg
Descripción
Información sobre el depósito de gel medio SureLock Tandem
El depósito de gel SureLock Tandem Midi proporciona una electroforesis rápida de geles medios mediante un tampón mínimo (∼ 520 ml/gel) en un sistema sin fugas. Con un tiempo de configuración de ∼ 30 segundos, el depósito procesa eficazmente geles medios, al mismo tiempo que proporciona un rendimiento uniforme. El depósito cuenta con dos cámaras independientes, permitiendo la electroforesis de uno o dos geles a la vez, ahorrando tampón y limitando los residuos. El depósito es compatible con todos los geles medios prefabricados y los casetes de gel medio Invitrogen.
Especificaciones
Depósito de gel medio SureLock Tandem | |
SureLock™ | |
1 | |
1 año |
Midi | |
Tapa de repuesto para el depósito de gel medio | |
Temperatura ambiente |