Learn More
Hellma Suprasil™ Quartz Micro Cell Cuvettes
Designed to hold samples for spectroscopic experiments and optical analysis. Suprasil™ Quartz Micro Cell Cuvettes are supplied with a PTFE cover.
Marca: Hellma 104-002-10-40
Detalles adicionales : Peso : 0.04950kg
Descripción
Cubeta micro Hellma• Volumen de 0,4 a 0,7mL
• Cuarzo QS
• Cubeta de alta precisión
• Volumen de 0,35 a 35mL
• Cuarzo suprasil QS o vidrio óptico especial OS
• Cubeta de cuarzo Suprasil QS
• Alta resistencia química
• Cubeta con tapa
Especificaciones
Quartz |