Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Supor™ 800 Membrane Disc Filters
High flow rate membrane optimized for biological, pharmaceutical, and sterilizing filtration requirements.
148.00€ - 715.00€
Especificaciones
Material (membrana) | Poliestersulfona (PES) |
---|---|
Tamaño de poro | 0,8 μm |
Esterilidad | No estéril |
Grosor (métrico) | 140 μm |
Código de producto | Marca | Diámetro de la membrana (métrico) | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro de la membrana (métrico) | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17104491
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60114 |
142 mm | Con lengüeta |
418.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17174481
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60109 |
25 mm | Plano |
148.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17184481
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60110 |
47 mm | Plano |
228.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17104581
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66555 |
142 mm | Plano |
346.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17114491
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60116 |
293 mm | Con lengüeta |
715.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 31-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17114581
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66556 |
293 mm | Plano |
600.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17194481
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60112 |
90 mm | Plano |
535.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Fast filtration with superior flow rates and high throughputs
- Low protein binding and extensive drug compatibility for critical applications
- Saves time and money with fewer filter changes per sample volume
- 142 and 293 mm discs feature printed tab for instant recognition of pore size and lot number
- Designed for laboratory applications only
- This product is not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
Especificaciones
Poliestersulfona (PES) | |
0,8 μm | |
No estéril | |
140 μm |