Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Supor™ 450 Membrane Disc Filters
High flow rate membrane optimized for biological, pharmaceutical, and sterilizing filtration requirements.
Marca: Cytiva (formerly Pall Lab) 60173
237.24 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21931" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.05700kg
Descripción
- Filtración rápida con caudales superiores y altos rendimientos
- Baja unión de proteínas y amplia compatibilidad de fármacos para aplicaciones críticas
- Ahorra tiempo y dinero con menos cambios de filtro por volumen de muestra
- Los discos de 142 y 293 mm incluyen una pestaña impresa para el reconocimiento instantáneo del tamaño de poro y el número de lote
- Diseñada solo para aplicaciones de laboratorio
- Este producto no está aprobado para su uso en aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones para pacientes
Especificaciones
Poliestersulfona (PES) | |
No estéril | |
Plano |
0,45 μm | |
140 μm | |
47 mm |