Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Supor™ 200 Membrane Disc Filters
Membranes are used to sterilize liquid reagents, remove particulate contamination, and clarify solutions prior to further processing.
Marca: Cytiva (formerly Pall Lab) 60301
230.33 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21931" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.05700kg
Descripción
- Estos productos están optimizados para requisitos de filtración biológicos, farmacéuticos y esterilizadores
- Para uso exclusivo en investigación
Especificaciones
Poliestersulfona (PES) | |
No estéril | |
Plano |
0,2 μm | |
145 μm | |
47 mm |