Learn More
Labcon™ SuperSlik™ 250 μL Low Retention Pipette Tips for Rainin™ LTS Pipettors
These low retention pipette tips with UltraFine™ points are low mounting with ejection forces less than 3 kg.
Marca: Labcon™ 1067-965-006-9
67.45 EUR hasta el 2024-09-27
Use el código promocional "21716" para aplicar la oferta.
Descripción
- Retención de líquidos ultrabaja
- Sin proteasas, ADN humano, ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
250 μL | |
Estéril | |
Morado | |
2,01 in | |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, Conformidad CE IVD | |
Manipulación de líquidos | |
Gradilla, 96 | |
96 puntas/rack, 10 racks/paq., 10 paq./Cs. | |
Sí | |
Sí | |
Resina de polipropileno |
Sin filtro | |
Natural | |
Autoclavable | |
51,3 mm | |
ATP, RNasa/DNasa y libre de endotoxinas | |
Haz de electrones | |
Punta Ultrafina, Graduada | |
RT | |
Pipeta Rainin™ LTS™ | |
SuperSlik™ Baja retención | |
10, 50, 100, 200 μL |