Learn More
Labcon SuperSlik™ 1250 μL Low Retention Pipette Tips
Low mounting and ejection forces less than 3 kg
Marca: Labcon 1168-265-000-9
Detalles adicionales : Peso : 6.80390kg
Descripción
- Punta de pipeta
- Longitud extendida FlexTop™
- Se adapta a las micropipetas de 1000 y 1250 μl más populares
- Retención de líquidos ultrabaja
- Fuerzas de montaje y expulsión bajas, inferiores a 3 kg
- Sin proteasas, ADN humano, ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
1250 μl | |
Estéril | |
Esterilizable en autoclave | |
88,9 mm | |
Sin proteasas, ADN humano, ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena) | |
Haz electrónico | |
480 puntas/recarga Eclipse™ de bajos residuos y 10 recargas/caja | |
Sí | |
No | |
Resina de polipropileno |
Sin filtro | |
Transparente | |
3,50 in | |
Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD | |
Manipulación de líquidos | |
Punta UltraFine | |
480 puntas/recarga Eclipse™ de bajos residuos | |
Universal Fit | |
Baja retención SuperSlik™ |