Learn More
Labcon SuperClear™ 17 x 100 mm Culture Tubes
For cell culture and general laboratory use
Marca: Labcon 3525-355-000-9
Detalles adicionales : Peso : 5.89670kg
Descripción
- Tubo de cultivo
- Para cultivo celular y uso general en laboratorio
- Con paredes extragruesas para evitar roturas
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Capacidad: 14 mL
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Tubo de fondo redondo | |
1500 RCF | |
Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD | |
Transparente | |
Poliestireno estéril | |
No | |
3,93 pulg | |
125 tubos/bolsa | |
SuperClear™ | |
14 mL | |
No |
17 mm | |
No esterilizable en autoclave | |
Ning. | |
100 mm | |
Sí | |
Cultivo | |
125 tubos/bolsa, 8 bolsas/caja | |
Para cultivo celular y uso general en laboratorio | |
Estéril | |
125 |