Learn More
Labcon™ SuperClear™ 13 mm Dia. Culture Tubes
SuperClear™ culture tubes are ideal for cell culture and general laboratory use.
Marca: Labcon™ 3426-355-000-9
Detalles adicionales : Peso : 4.53590kg
Descripción
- Tubo de cultivo
- Para cultivo celular y uso general en laboratorio
- Con paredes extragruesas para evitar roturas
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Capacidad: 8 mL
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Tubo de fondo redondo | |
3000 RCF | |
Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD | |
100 mm | |
Sí | |
Cultivo | |
125 tubos/bolsa | |
Estéril |
13 mm | |
Esterilizable en autoclave | |
Natural | |
Resina de polipropileno USP clase VI | |
No | |
3,93 pulg | |
SuperClear™ | |
8 mL |