Learn More
Berkshire Super Polx™ LWSE
Tienda Berkshire Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
9 x 9 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 2100
Descripción
- 100% continuous filament double knitted polyester
- Ultrasonically sealed edge
- Laundered and packaged in an ISO Class 4 (Class 10) cleanroom
- Lot tracing on each pack
- Economical
- Strong, tear and abrasion resistant
- Very good absorbency
- Low particles and fibers
- Soft hand and edge for sensitive surfaces
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Surface Wiper |
| Longitud (imperial) | 9 in |
| Longitud (métrico) | 23 cm |
| Anchura (imperial) | 9 in |
| Anchura (métrico) | 23 cm |
| Material | Poliéster |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Desechables | Un solo uso |
| Dimensiones (L x An) | 9 x 9 in |
| Tela | 1-ply |
| Mostrar más |