Learn More
Thermo Scientific™ Filtros de jeringa SUN-Sri™ Titan de 30 mm
Garantice unos extractos de muestra más limpios al retirar los materiales que interfieren y reducir las partículas antes de la inyección con estos filtros de jeringa resistentes.
Marca:  Thermo Scientific™ 42225-PC
Detalles adicionales : Peso : 2.50000kg
Código de producto. 13547770
  • 1120.26€ / paquete de 500
Fecha estimada de envío: 19-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • La carcasa codificada por colores facilita la identificación de la membrana
  • La mayoría de los filtros de 30 mm incluyen un prefiltro de vidrio de 1 micrómetro
  • Para volúmenes de muestra de 2 ml a 100 ml
  • Volumen retenido de < 115 μl
  • Temperatura de funcionamiento máxima: 100 °CEsterilizables en autoclave a 125 °C durante 15 minutos
  • Presión de funcionamiento máxima de aproximadamente 100 psi
Especificaciones
Especificaciones
Azul
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Con bandas y polipropileno codificado por colores
500/caja
De 2 a 100 ml
Azul
0,2 μm
Titan3
Filtro de jeringa
30 mm