missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sulfuric Acid Solution, volumetric, 0.25 M H2SO4 (0.5N), Honeywell™ Fluka™

Catalog Number p-7120855
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2 L
Envase:
Poly Bottle
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
7664-93-9
H2O4S
98.07
MFCD00064589
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
1118
CHEBI:26836
sulfuric acid
OS(O)(=O)=O
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
7664-93-9
H2O4S
98.07
MFCD00064589
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
1118
CHEBI:26836
sulfuric acid
OS(O)(=O)=O
Nombre del producto químico o material Sulfuric Acid Solution
Nombre de nota Volumetric, 0.25M H2SO4 (0.5N)
Punto de ebullición >100°C
Densidad 1.01g/mL at 25°C
Envase Poly Bottle
Cantidad 500 mL
Fórmula lineal H2SO4
Número UN UN3264
Beilstein 2037554
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.08g/mol
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'