missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sulfuric acid solution, 0.25M, Reag. Ph. Eur., Honeywell Fluka™
Click to view available options
Cantidad:
1 l
5 L
10 L
10L.
4 x 5 L
6 x 1 L
Envase:
Frasco de plástico
Plastic Bottle
RECIPIENTE VOLPAC™
VOLPAC™ CONTAINER
Descripción
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:´
- Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
- Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
- Reactivos para complexometría:
- Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
- Agentes de enmascaramiento
- Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sulfuric acid solution |
Concentración | 0.25M |
Envase | RECIPIENTE VOLPAC™ |
Cantidad | 10L. |
Fórmula lineal | H2SO4 |
Número UN | UN3264 |
Beilstein | 2037554 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 98.08g/mol |
Grado | Ph reactivo farmacopea |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'