Learn More
Sulfuric acid, Puriss., meets analytical spec. of BP, Ph. Eur., 95-97%, Honeywell Fluka™
Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., 95-97%
78.50€ - 615.01€
CAS | 7664-93-9 |
---|---|
Fórmula molecular | H2O4S |
Peso molecular (g/mol) | 98.07 |
Número MDL | MFCD00064589 |
Clave InChI | QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil |
PubChem CID | 1118 |
ChEBI | CHEBI:26836 |
Nombre IUPAC | ácido sulfúrico |
SMILES | OS(O)(=O)=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15660850
|
Honeywell-Fluka
07208-1L |
1L | Frasco de plástico |
78.50€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15680850
|
Honeywell-Fluka
07208-2.5L-GL |
2,5 l | Frasco de vidrio | ||||||
15670850
|
Honeywell-Fluka
07208-2.5L |
2,5 l | Frasco de plástico |
102.08€
2.50 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15630860
|
Honeywell-Fluka
07208-5L |
5L. | Frasco de plástico |
189.08€
5 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15640860
|
Honeywell-Fluka
07208-6X1L |
6 x 1 l | Frasco de plástico |
216.73€
paquete de 6 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15600860
|
Honeywell-Fluka
07208-4X2.5L-GL |
4 x 2.5L | Frasco de vidrio | ||||||
15690850
|
Honeywell-Fluka
07208-4X2.5L |
4 x 2.5L | Frasco de plástico |
341.50€
paquete de 4 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15610860
|
Honeywell-Fluka
07208-4X5L |
4 x 5 l | Frasco de plástico |
615.01€
paquete de 4 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15620860
|
Honeywell-Fluka
07208-50KG |
50kg | Bidón de metal |
269.80€
50 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
7664-93-9 | |
98.07 | |
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N | |
1118 | |
ácido sulfúrico |
H2O4S | |
MFCD00064589 | |
oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil | |
CHEBI:26836 | |
OS(O)(=O)=O |
Especificaciones
Sulfuric Acid | |
7664-93-9 | |
≤0,0005% | |
H2O4S | |
MFCD00064589 | |
2037554 | |
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N | |
ácido sulfúrico | |
1118 | |
98.08g/mol | |
puriss. |
Meets analytical specification of Ph. Eur.BP | |
1,840 g/ml a 25 °C | |
1 mmHg (146 °C) | |
H2SO4 | |
1830 | |
oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil | |
OS(O)(=O)=O | |
98.07 | |
CHEBI:26836 | |
95 to 97% |
Seguridad y manipulación
P260-P280-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338
H290-H314
missing translation for 'einecsNumber' : 231-639-5
missing translation for 'rtecsNumber' : WS5600000
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- Sulfuric acid
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: sulphuric acid