Learn More
Sulfuric acid, Puriss., meets analytical spec. of BP, Ph. Eur., 95-97%, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Código de producto. 15670850 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1L
2,5 l
5L.
4 x 2.5L
4 x 5 l
50kg
6 x 1 l
Envase:
Bidón de metal
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
5 litros
50 Kg
paquete de 4
paquete de 6
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15670850 2,5 l Frasco de plástico 2.50 litro
15660850 1L Frasco de plástico 1 litro
15680850 2,5 l Frasco de vidrio 2.50 litro
15630860 5L. Frasco de plástico 5 litros
15640860 6 x 1 l Frasco de plástico paquete de 6
15600860 4 x 2.5L Frasco de vidrio paquete de 4
15690850 4 x 2.5L Frasco de plástico paquete de 4
15610860 4 x 5 l Frasco de plástico paquete de 4
15620860 50kg Bidón de metal 50 Kg
9 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15670850
Marca: Honeywell-Fluka 072082.5L
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., 95-97%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7664-93-9
Fórmula molecular H2O4S
Peso molecular (g/mol) 98.07
Número MDL MFCD00064589
Clave InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nombre IUPAC ácido sulfúrico
SMILES OS(O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfuric Acid
Nombre de nota Meets analytical specification of Ph. Eur.BP
Densidad 1,840 g/ml a 25 °C
Envase Frasco de plástico
Residuo después del encendido ≤ 0,0005%
Presión de vapor 1 mmHg (146 °C)
Cantidad 2,5 l
Fórmula lineal H2SO4
Número UN 1830
Beilstein 2037554
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.08g/mol
Porcentaje de pureza 95 to 97%
Grado puriss.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sulfuric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sulphuric acid