Learn More
Ácido sulfúrico, para análisis ACS, solución al 95 % en agua, Thermo Scientific™
Marca: Thermo Scientific Acros 424520025
Detalles adicionales : CAS : 7664-93-9 Peso : 4.65000kg Transport : UN number : 1830 Chem class : 8 Pack group : II
Envase | Frasco de vidrio |
---|---|
Cantidad | 2.5L |
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
7664-93-9 | |
98.072 | |
oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil | |
CHEBI:26836 | |
OS(=O)(=O)O |
H2O4S | |
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N | |
1118 | |
ácido sulfúrico |
Especificaciones
Sulfuric acid | |
7664-93-9 | |
95% | |
H2SO4 | |
15, 9104 | |
0.2ppm max. | |
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N | |
1.8300g/mL | |
98.072 | |
CHEBI:26836 | |
Líquido sin materia suspendida o insoluble | |
Reactivo ACS | |
0.2ppm max. | |
0.5ppm max. | |
0.0005% max. | |
2ppm max. (as SO2) | |
290.0°C | |
2.5L |
2ppm max. | |
0.01ppm max. | |
H2O4S | |
01,470; 05,633; 06,558; 07,347; 09,441 | |
oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil | |
Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol (generation of heat) | |
OS(=O)(=O)O | |
ácido sulfúrico | |
1118 | |
98.08 | |
95.0 to 98.0% | |
1ppm max. | |
5ppb max. | |
Frasco de vidrio | |
1.83 | |
10.0°C | |
Sin designar | |
21 mPa.s (25°C) |
RUO - Para uso exclusivo en investigación