Learn More
Sulfuric Acid, 95.0 to 98.0%, N.F. - F.C.C., J.T. Baker™
165.30 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500mL.
2,5 l
Envase:
Frasco de vidrio
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sulfuric Acid |
Envase | Frasco de vidrio |
Gravedad específica | 1 l = 1,84kg |
Cantidad | 2,5 l |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 98.08 |
Porcentaje de pureza | 95.0 to 98.0% |
Grado | FCC/NF |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Peligro
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P405-Guardar bajo llave.