Learn More
Patrones de aceite de azufre para análisis de combustible diésel, SPEX CertiPrep™
Catalog Number 11965094
Click to view available options
Concentración:
10 μg/g
100 μg/g
1000 μg/g
200 μg/g
25 μg/g
300 μg/g
5 μg/g
50 μg/g
75 μg/g
750 μg/g
7704-34-9, 8042-47-5
S
32.06
MFCD00085316
NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
5362487
CHEBI:26833
azufre
[S]
7704-34-9, 8042-47-5
S
32.06
MFCD00085316
NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
5362487
CHEBI:26833
azufre
[S]
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Certificación ISO/IEC Guide 34 , material de referencia certificado según trazabilidad NIST
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
AnalitoConcentración
S75 μg/g
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Nombre del producto químico o material Sulfur Oil Standard in Base Oil
Concentración 75 μg/g
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
% mín. CAS 0.0, 99.99
Cantidad 100 mL
% máx. CAS 0.0, 99.99
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Disolvente o matriz Base Oil 20
Forma física Sólido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sulfur Oil Standard in Base Oil 20
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Mineral Oil
Product intended for laboratory use only