Learn More
Sulfuro, 99,999 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10401441
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
7704-34-9
S
32.06
MFCD00085316
NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
polymeric, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot
5362487
CHEBI:26833
azufre
[S]
7704-34-9
S
32.06
MFCD00085316
NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
polymeric, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot
5362487
CHEBI:26833
azufre
[S]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 445.0°C
Nombre del producto químico o material Sulfur
Punto de fusión 114.0°C
Nombre de nota 99.999%
Color Amarillo
Forma física Piezas (piezas de 12 mm y más pequeñas)
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.999%
Fieser 01,1118; 03,273; 05,632; 06,556; 14,291; 15,297
Temperatura de inflamación 168°C
Índice Merck 15, 9099
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol and ether, soluble in carbon disulfide, benzene, (about 2.4%, at 30°C, much more at higher temps.),toluene,, acetone (2.65% at 25°C), chloroform (1.5% at 18°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 32.05
Porcentaje de pureza 99.999%
Grado base de trazas de metales
Envase Frasco de vidrio
Densidad 2.36